Läs mer
N-Propionyl-L-cysteine, Mikromol™
Beskrivning
N-Propionyl-L-cysteine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Propionyl-L-cysteine |
| CAS | 2885-79-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Propionyl-L-cysteine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H11 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Propionyl-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-2-5(8)7-4(3-11)6(9)10/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(propanoylamino)-3-sulfanylpropanoic acid |
| Visa mer |