missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-propionyl-L-cystein, Mikromol™

Produktkod. 30050260
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050260 100 mg
30049195 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050260 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0024.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

N-propionyl-L-cystein
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Propionyl-L-cysteine
CAS 2885-79-2
Analyt- eller komponentnamn N-Propionyl-L-cysteine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H11 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Propionyl-L-cysteine
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3S/c1-2-5(8)7-4(3-11)6(9)10/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
LEDER CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-(propanoylamino)-3-sulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 177.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 177,046 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.