Läs mer
N-Propionylglycine-2,2-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Propionylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1256842-51-9 |
| Molekylformel | C5 2H2 H7 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Glycine-2,2-d2','N-(1-oxopropyl)-, N-(1-Oxopropyl)glycine-2,2-d2, N-Propionylglycine-2,2-D2, N-Propionylglycine-D2 (glycine-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(NC(=O)CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(propanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.14 |
| Formel vikt | 133.0708 |