Läs mer
n-Propyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 70907-80-1 |
| Molekylformel | C3 D4 H4 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2-d4-ol (9 CI), 1,1,2,2-Tetradeuteropropanol, 1,1,2,2-Tetradeuteropropan-1-ol, Propyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Propanol-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vikt | 64.083 g/mol |
| Show More |