Läs mer
n-Propyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol-1,1-D2 |
| CAS | 40422-04-6 |
| Molekylformel | C3 D2 H6 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1-d2-ol (9 CI), Propyl-1,1-d2 alcohol (6 CI, 7 CI), 1,1-Dideuteriopropan-1-ol, 1-Propanol-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)CC |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.107 |
| Formel vikt | 62.07 g/mol |
| Visa mer |