missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Propyl-2,2,3,3,3-d5-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylamine-D5 (propyl-2,2,3,3,3-D5) Hydrochloride |
| CAS | 1398065-66-1 |
| Molekylformel | C3 D5 H4 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Propan-2,2,3,3,3-d5-amine hydrochloride, Propyl-2,2,3,3,3-d5-amine hydrochloride, n-Propyl-d5-amine hydrochloride, 1-Propylamine-2,2,3,3,3-d5 hydrochloride, Propylamine-D5 (propyl-2,2,3,3,3-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1 H/i1D3,2D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CN |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.602 |
| Formel vikt | 100.082 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?