Läs mer
N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20) |
| Formel vikt | 352.0148 |
| Procent renhet | >95% |