Läs mer
n-Propyl-2-d1 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol-2-D |
| CAS | 89603-83-8 |
| Molekylformel | C3 D H7 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Propan-2-d-ol (9 CI), Propyl-2-d-alcohol (7 CI), 2-Monodeuteropropanol, 2-Monodeuteropropan-1-ol, 1-Propanol-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i2D |
| LEDER | [2 H]C(C)CO |
| IUPAC-namn | 2-deuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.101 |
| Formel vikt | 61.064 g/mol |
| Visa mer |