Läs mer
n-Propyl-3,3,3-d3 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol-3,3,3-D3 |
| CAS | 61844-01-7 |
| Molekylformel | C3 2H3 H5 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-ol (9 CI), Propyl-3,3,3-d3 alcohol (6 CI), 3,3,3-Trideuteriopropan-1-ol, 1-Propanol-3,3,3-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCO |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 63.114 |
| Formel vikt | 63.076 g/mol |
| Visa mer |