Läs mer
n-Propyl-3,3,3-d3-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) Hydrochloride |
| CAS | 478702-86-2 |
| Molekylformel | C3 D3 H6 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-amine, hydrochloride (9 CI), Propyl-3,3,3-d3-amine hydrochloride, n-Propyl-3,3,3-d3-amine hydrochloride, 1-Propylamine-d3 hydrochloride, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CCN |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.59 |
| Formel vikt | 98.069 g/mol |
| Visa mer |