Läs mer
n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11494223
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494223 500 g 500g
11438720 5 g 5g
11484223 100 g 100g
11404233 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10877.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2167.50 SEK
    1758.65 SEK / 500g
    Save 408.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212,201 g/mol
n-Propyl 3,4,5-trihydroxibensoat är ett anti-blekningsreagens i fluorescensmikroskopi för att minska fotoblekning av fluorescerande prober som rhodamin och fluorescein. Används även som antioxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Propyl 3,4,5-trihydroxibensoat är ett anti-blekningsreagens i fluorescensmikroskopi för att minska fotoblekning av fluorescerande prober som rhodamin och fluorescein. Används även som antioxidant.
Löslighet Löslig i etanol
(50 mg/ml) och vatten (0,35 g/100 ml vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-79-9
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.201
MDL-nummer MFCD00002196
InChI-nyckel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC-namn propyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Smältpunkt 146 °C till 150 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 1877976
Merck Index 147859
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml) och vatten (0,35 g/100 ml vid 25 °C).
Formel vikt 212.2
Procent renhet 0.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.