Läs mer
n-Propyl 4-aminobenzoate, 98%
Produktkod. 11372856
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372856 10 g 10g
11382856 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09066.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 94-12-2 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-12-2
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00017111
InChI-nyckel NBFQYHKHPBMJJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym risocaine, propaesin, propazyl, propesine, propylcain, raythesin, keloform p, propyl p-aminobenzoate, propesin, 4-propoxycarbonyl aniline
PubChem CID 7174
IUPAC-namn propyl-4-aminobensoat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl 4-aminobenzoate
Smältpunkt 73°C to 75°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1211203
Formel vikt 179.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.