Läs mer
Melford N-propyl-4-hydroxibensoat
Produktkod. 30018718
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018718 1 kg
1 options
Produktkod. 30018718 Leverantör Melford Leverantörsnummer P503201000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Renhet:> 99 %, Förvara vid: Rumstemperatur, CAS nr 94-13-3
Specifikationer
CAS 94-13-3
Molekylformel C10H12O3
Kvantitet 1 kg