Läs mer
n-Propyl 4-hydroxybenzoat, 99+%
Produktkod. 11419482
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419482 250 g 250g
11409482 1000 g 1000g
11429482 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419482 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10180.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.60 SEK
    519.65 SEK / 250g
    Save 122.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
n-Propyl 4-hydroxybenzoate används som antimikrobiella konserveringsmedel i läkemedel, livsmedel, kosmetika och schampon. Det används ofta som konserveringsmedel i personliga vårdprodukter som krämer, lotioner och badprodukter. Vidare används det som en livsmedelstillsats. Dess derivat, natriumpropyl-p-hydroxibensoat, används som ett antisvampkonserveringsmedel.
Löslighet
Löslig i propylenglykol, etanol, eter, aceton, metanol och dimetylsulfoxid. Något lösligt i glycerin. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-13-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00002354
InChI-nyckel QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC-namn propyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1103245
Merck Index 14,7866
Löslighetsinformation Löslig i propylenglykol, etanol, eter, aceton, metanol och dimetylsulfoxid. Lätt löslig i glycerin. Olöslig i vatten.
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.