Läs mer
n-Propylacetat, 99 %, rent
Produktkod. 10215920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10215920 1 L Glasflaska 1 L
10449450 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10194093 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 SEK
    681.03 SEK / 1 L
    Save 63.97 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-60-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00009372
InChI-nyckel YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC-namn propylacetat
LEDER CCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl acetate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -95,0 °C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 102,0 °C
Flampunkt 10 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CO2CH2CH2CH3
Brytningsindex 1,3830 till 1,3850
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1276
Beilstein 02, 129
Merck Index 15, 7954
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkoholer, ketoner, ester och kolväten
Viskositet 0,58 mPa (20 °C)
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.