Läs mer
n-Propylacetat, 99 %
Produktkod. 11398246
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398246 1000 mL 1 L
11388246 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15355.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
n-propylacetat används som lösningsmedel. Det spelar en viktig roll i tryckfärgsindustrin är flexografiska och speciella screentrycksfärger. Det används ofta i dofter och som smaktillsats på grund av sin lukt. Det fungerar som ett bra lösningsmedel för cellulosanitrat, akrylater, alkydhartser, kolofonium, mjukgörare, vaxer, oljor och fetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-propylacetat används som lösningsmedel. Det spelar en viktig roll i tryckfärgsindustrin är flexografiska och speciella screentrycksfärger. Det används ofta i dofter och som smaktillsats på grund av sin lukt. Det fungerar som ett bra lösningsmedel för cellulosanitrat, akrylater, alkydhartser, kolofonium, mjukgörare, vaxer, oljor och fetter.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, ketoner, aldehyder, etrar, glykoler och glykoletrar. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-60-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00009372
InChI-nyckel YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC-namn propylacetat
LEDER CCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl acetate
Smältpunkt -92 °C
Densitet 0.887
Kokpunkt 99 °C till 102 °C
Flampunkt 14 °C (57 °F)
Odör Fruktliknande
Linjär formel CH3CO2CH2CH2CH3
Brytningsindex 1.384
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN1276
Beilstein 1740764
Merck Index 14,7841
Löslighetsinformation Blandbar med alkoholer, ketoner, aldehyder, etrar, glykoler och glykoletrar. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.