Läs mer
n-Propylakrylat, 95%, stick. med 0,1 % 4-metoxyfenol
Produktkod. 11392227
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392227 10 g 10g
11302237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09714.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 925-60-0 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
n-propylakrylat används i beläggningar, textil- och läderbeläggningar, pappersbeläggningar, för lim, för akrylfibrer. Den används som monomer för emulsionspolymerer och lösningspolymerer i latexfärger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
n-propylakrylat används i beläggningar, textil- och läderbeläggningar, pappersbeläggningar, för lim, för akrylfibrer. Den används som monomer för emulsionspolymerer och lösningspolymerer i latexfärger.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 925-60-0
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00048693
InChI-nyckel PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
PubChem CID 13550
IUPAC-namn propylprop-2-enoat
LEDER CCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 0,1 % 4-metoxyfenol
Densitet 0.92
Kokpunkt 43 °C till 44 °C (40 mmHg)
Flampunkt 24 °C (75 °F)
Brytningsindex 1.4123
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744954
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 114.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.