missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Propyl Alcohol-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol-D8 |
| CAS | 61393-63-3 |
| Molekylformel | C3 D8 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol-d (9 CI), 1,1,1,2,2,3,3-Heptadeuterio-3-deuteriooxypropane, 1-Propanol-d8, n-Propyl alcohol-d8, Propanol-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-3-deuteriooxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.1443 |
| Formel vikt | 68.1077 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?