Läs mer
n-Propylbromoacetat, 97 %
Produktkod. 11378515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378515 25 g 25g
11368515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11951.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 35223-80-4 | C5H9BrO2 | 181,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35223-80-4
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00075247
InChI-nyckel ISYUCUGTDNJIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl bromoacetate, n-propyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, propyl ester, acmc-1ajeq, bromoacetic acid propyl ester, bromo-acetic acid propyl ester, acetic acid, 2-bromo-,propyl ester
PubChem CID 141981
IUPAC-namn propyl-2-bromacetat
LEDER CCCOC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl bromoacetate
Densitet 1.399
Kokpunkt 175 °C till 176 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1745564
Formel vikt 181.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.