Läs mer
n-Propyl-d7 alkohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol D7 |
| CAS | 102910-31-6 |
| Molekylformel | C3 2H7 H O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.14 |
| Formel vikt | 67,1015 g/mol |
| Visa mer |