Läs mer
n-Propyl-d7-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylamine-D7 (propyl-D7) |
| CAS | 744184-05-2 |
| Molekylformel | C3 D7 H2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine (9 CI), Propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, n-Propyl-d7-amine, 1-Propylamine-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 66.1534 |
| Formel vikt | 66.1174 g/mol |
| Visa mer |