Läs mer
n-Propyl-d7-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylamine-D7 (propyl-D7) Hydrochloride |
| CAS | 344298-88-0 |
| Molekylformel | C3 D7 H2 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, hydrochloride (9 CI), Propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine hydrochloride, n-Propyl-d7-amine hydrochloride, 1-Propylamine-d7 hydrochloride, Propylamine-D7 (propyl-D7) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1 H/i1D3,2D2,3D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.614 |
| Formel vikt | 102.094 g/mol |
| Visa mer |