Läs mer
n-Propyl-d7-benzene, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylbenzene-D7 (propyl-D7) |
| CAS | 65087-58-3 |
| Molekylformel | C9 D7 H5 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene, propyl-d7- (9 CI), n-Propyl-d7-benzene, Propyl-d7-benzene, Propylbenzene-d7, Propylbenzene-D7 (propyl-D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8 H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.235 |
| Formel vikt | 127.138 g/mol |
| Visa mer |