Learn More
n-Propyl decanoate, 98%
Product Code. 11436247
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11436247 50 g 50g
11446247 250 g 250g
11426247 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11436247 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25159.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30673-60-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30673-60-0
Molekylformel C13H26O2
Molekylvikt (g/mol) 214.349
MDL-nummer MFCD00056329
InChI-nyckel OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl decanoate, decanoic acid, propyl ester, propyl caprate, capric acid propyl ester, unii-s0he9grs1w, decanoic acid, propylester, s0he9grs1w, propyl caprate natural, propyl caprate decanoate, n-propyldecanoate
PubChem CID 121739
ChEBI CHEBI:86973
IUPAC-namn propyldekanoat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Propyl decanoate
Densitet 0.86
Kokpunkt 254°C
Flampunkt 115°C (239°F)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 214.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.