Läs mer
n-propyleter, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10123580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
50 ml Glasflaska
Produktkod.
10123580 50 ml Glasflaska
1 options
Produktkod. 10123580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150040500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl ether
Namnnotering 99+%
CAS 111-43-3
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -123 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7300g/mL, 0.73
Kokpunkt 88 °C till 90 °C
Flampunkt -28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14O
Linjär formel (CH3CH2CH2)2O
Brytningsindex 1,3790 till 1,381
MDL-nummer MFCD00009376
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, 354
Merck Index 15, 3385
Synonym dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: i vatten: 3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter
InChI-nyckel POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCOCCC
IUPAC-namn 1-propoxipropan
Molekylvikt (g/mol) 102.18
PubChem CID 8114
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.