Läs mer
n-Propyl formate, 97%
Produktkod. 11459236
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459236 100 mL 100ml
11469236 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18090.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-74-7 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-74-7
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00003295
InChI-nyckel KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, propyl ester, n-propyl formate, propyl methanoate, formiate de propyle, formic acid propyl ester, propylester kyseliny mravenci, unii-wo1arv6gtw, formiate de propyle french, fema no. 2943, wo1arv6gtw
PubChem CID 8073
IUPAC-namn propylformiat
LEDER CCCOC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl formate
Smältpunkt -93°C
Kokpunkt 80°C to 81°C
Flampunkt −4°C (25°F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1281
Beilstein 1739272
Merck Index 14,7858
Formel vikt 88.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.