Läs mer
n-propylgallat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476112 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11476112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210274790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2348.55 SEK / 500g
    Save 121.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Benvitt pulver
  • Anti-blekningsreagens i fluorescensmikroskopi för att minska fotoblekning av fluorescerande prober som rhodamin och fluorescein
  • En ester som bildas genom kondensation av gallussyra och propanol
  • Denna antioxidant har lagts till livsmedel som innehåller oljor och fetter för att förhindra oxidation
  • En antioxidant som uppvisar antimikrobiell aktivitet
Kemiska identifierare
CAS 121-79-9
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.2
MDL-nummer MFCD00002196
InChI-nyckel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC-namn propyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl gallate
Namnnotering Molekylärbiologi
Smältpunkt 140 °C till 150 °C
Färg Off-white
Förlust vid torkning 0.0026
Anteckningar om renhetsgrad 0.992
Kvantitet 500 g
Beilstein 1877976
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml).
Formel vikt 212.2
Procent renhet 0.992
Fysisk form Pulver