Läs mer
n-propylgallat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466112 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11466112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210274780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 100g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Benvitt pulver
  • Anti-blekningsreagens i fluorescensmikroskopi för att minska fotoblekning av fluorescerande prober som rhodamin och fluorescein
  • En ester som bildas genom kondensation av gallussyra och propanol
  • Denna antioxidant har lagts till livsmedel som innehåller oljor och fetter för att förhindra oxidation
  • En antioxidant som uppvisar antimikrobiell aktivitet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl gallate
Namnnotering Molekylärbiologi
CAS 121-79-9
Smältpunkt 140 °C till 150 °C
Färg Off-white
Anteckningar om renhetsgrad 0.992
Molekylformel C10H12O5
MDL-nummer MFCD00002196
Beilstein 1877976
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml).
InChI-nyckel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
IUPAC-namn propyl-3,4,5-trihydroxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 212.2
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Formel vikt 212.2
Procent renhet 99.2%
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5-trihydroxybenzoate de propyle
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .