Läs mer
N-Propyl Gallate MP Biomedicals
Produktkod. 11456112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456112 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11456112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210274750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.34 SEK
    432.32 SEK / 50g
    Save 40.02 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Antioxidant used as an anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propyl Gallate
Namnnotering “Antioxidant för mat, fetter och oljor. ”
CAS 121-79-9
Molekylformel C10H12O5
Kvantitet 50 g
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
InChI-nyckel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propyl-3,4,5-trihydroxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 212.201
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Formel vikt 212.2
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyl Gallate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl Gallate