Läs mer
Nω-Propyl-L-Arginine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nw-Propyl-L-Arginine |
| CAS | 137361-05-8 |
| Molekylformel | C9 H20 N4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N4O2/c1-2-5-12-9(11)13-6-3-4-7(10)8(14)15/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,14,15)(H3,11,12,13)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | CCCNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-[(N-propylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vikt | 216.1586 |