Läs mer
n-Propyl Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Propyl Nitrate |
| CAS | 627-13-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C3 H7 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Nitric Acid Propyl Ester, Propyl Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCO[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | propyl nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.09 |
| Visa mer |