Läs mer
n-proppylpropionat, 99 %
Produktkod. 11499137
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499137 250 mL 250ml
11489137 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20680.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Det kan användas i billackering, OEM-beläggningar, apparatbeläggningar, tryckfärger och som polymerisationslösningsmedel. Dess goda aktivitet ger effektiv hartsviskositetsreduktion som möjliggör utvecklingen av lägre VOC-beläggningar. Dess höga elektriska resistivitet är fördelaktigt för att optimera överföringseffektiviteten i beläggningar som appliceras via elektrostatisk sprayutrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den används i billackering, OEM-beläggningar, apparatbeläggningar, tryckfärger och som polymerisationslösningsmedel. Dess goda aktivitet ger effektiv hartsviskositetsreduktion som möjliggör utvecklingen av lägre VOC-beläggningar. Dess höga elektriska resistivitet är fördelaktigt för att optimera överföringseffektiviteten i beläggningar som appliceras via elektrostatisk sprayutrustning.
Löslighet
Lösligt i vatten. (5g/L).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-36-5
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009373
InChI-nyckel MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
IUPAC-namn propylpropanoat
LEDER CCCOC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyl propionate
Smältpunkt -76°C
Densitet 0.881
Kokpunkt 122°C to 124°C
Flampunkt 19°C (67°F)
Linjär formel CH3CH2CO2CH2CH2CH3
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3272
Merck Index 14,7867
Löslighetsinformation Soluble in water. (5g/L).
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyl propionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propyl propionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.