Läs mer
n-propylbensen, 98 %
Produktkod. 11456994
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456994 500 g 500g
11446994 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456994 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21468.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120,20 g/mol
n-propylbensen används för att framställa bensoesyra. Det används som lösningsmedel för gaskromatografi. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt i organisk syntes. Vidare används det i bränslen och bränsletillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Propylbensen används för att framställa bensoesyra. Det används som lösningsmedel för gaskromatografi. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt i organisk syntes. Vidare används det i bränslen och bränsletillsatser.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter, aceton, bensen och petroleumeter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-65-1
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.20
MDL-nummer MFCD00009377
InChI-nyckel ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
PubChem CID 7668
ChEBI CHEBI:42630
IUPAC-namn propylbensen
LEDER CCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Propylbenzene
Smältpunkt -100 °C
Densitet 0.862
Kokpunkt 159 °C till 160 °C
Flampunkt 47 °C (116 °F)
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1903006
Merck Index 14,7844
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter, aceton, bensen och petroleumeter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 120.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.