Läs mer
N-propylboronsyra, TRC
Produktkod. 30427741
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30427741 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30427741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8350602.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Molekylformel C3H9BO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
InChI formel InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
LEDER OB(CCC)O
IUPAC-namn propylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 87.91
Formel vikt 88.07