Läs mer
N-propylboronsyra, TRC
Produktkod. 30418304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418304 5 g
30426238 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8350605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Molekylformel C3H9BO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
InChI formel InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
LEDER OB(CCC)O
IUPAC-namn propylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 87.91
Formel vikt 88.07