Läs mer
n-Propylcyclopentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Propylcyclopentane |
| CAS | 2040-96-2 |
| Molekylformel | C8 H16 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Cyclopentane','propyl-, Propylcyclopentane, 1-Propylcyclopentane, NSC 73947, n-Propylcyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | propylcyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vikt | 112.1252 |