missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Propyldiethanolamine, TRC

Produktkod. 30422588
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422588 1 g
30412433 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8352001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6735-35-9
Molekylformel C7H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.22
Synonym 2,2'-(Propylimino)bisethanol, 2,2'-(Propylimino)diethanol, Diethanol(propyl)amine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)propylamine, N-Propyldiethanolamine, Propylbis(2-hydroxyethyl)amine, Propyldiethanolamine
IUPAC-namn 2-[2-hydroxyethyl(propyl)amino]ethanol
LEDER CCCN(CCO)CCO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Propyldiethanolamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H17NO2/c1-2-3-8(4-6-9)5-7-10/h9-10H,2-7H2,1H3
Formel vikt 147.1259
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.