Läs mer
n-Propylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Produktkod. 15418047
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418047 100 mL 100ml
15428047 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51162.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2234-82-4 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Grignard-reagens i grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Används även som reaktant i Grignard-reaktioner för införande av n-propylgruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Grignard-reagens i grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF). Används även som reaktant i Grignard-reaktioner för införande av n-propylgruppen.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Luft- och fuktkänslig, förvaras åtskilt från luft och vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2234-82-4
Molekylformel C3H7ClMg
Molekylvikt (g/mol) 102.84
MDL-nummer MFCD00000474
InChI-nyckel AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn klor(propyl)magnesium
LEDER CCC[Mg]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propylmagnesium chloride
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 102.85
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, n-Propylmagnesium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.