Läs mer
N-propylsulfamidkaliumsalt, TRC
Produktkod. 30426213
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426213 1 g
30425445 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8384751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1393813-41-6
Molekylformel C3H10KN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 177.29
Synonym Propylsulfamide potassium
IUPAC-namn kaliumpropyl(sulfamoyl)amid
LEDER NS([N-]CCC)(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propylsulfamide Potassium Salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9N2O2S.K/c1-2-3-5-8(4,6)7;/h2-3H2,1H3,(H2,4,6,7);/q-1;+1
Formel vikt 176
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.