Läs mer
n-propyltriklorsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11955801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 11955801
Brand: Thermo Scientific Acros 147411000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 141-57-1 | C3H7Cl3Si | 177.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-57-1
Molekylformel C3H7Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 177.53
InChI-nyckel DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
PubChem CID 8850
IUPAC-namn triklor(propyl)silan
LEDER CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propyltrichlorosilane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 123.0°C to 124.0°C
Flampunkt 31°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2SiCl3
Brytningsindex 1.195
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04,36
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 177.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.