Läs mer
n-Propyltriethoxysilane, 97%
Produktkod. 11450077
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11450077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20997.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
Det är ett viktigt material i sol-gel-produktion, det ger en hydrofob ytbehandling för oorganiska pulver eller filtermaterial och det är en av katalysatorkomponenterna för polyolefinframställning med Ziegler-Natta-katalysator. Det används huvudsakligen som konstruktionsvattentätningsmedel/skyddsmedel, oorganiskt ytbehandlingsmedel för fyllmedel och pigmentdispergeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol, aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Notes
Moisture sensitive. Store away from air and oxidizing agents and water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Keep ignition sources away.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-02-9
MDL-nummer MFCD00026756
Specifikationer
Kokpunkt 179°C to 180°C
Kemiskt namn eller material n-Propyltriethoxysilane
Kvantitet 25 g
Molekylformel C9H22O3Si
UN-nummer UN1993
Beilstein 1748158
Flampunkt 57°C (134°F)
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
InChI-nyckel NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC-namn triethoxy(propyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formel vikt 206.36
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.