Läs mer
n-Propyltrietoxisililan, 97 %
Produktkod. 11460077
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460077 100 g 100g
11450077 25 g 25g
11470077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20997.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1346.48 SEK
    1208.65 SEK / 100g
    Save 137.83 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2550-02-9 | C9H22O3Si | 206,36 g/mol
Det är ett viktigt material i sol-gel-produktion, det ger en hydrofob ytbehandling för oorganiska pulver eller filtermaterial och det är en av katalysatorkomponenterna för polyolefinframställning med Ziegler-Natta-katalysator. Det används huvudsakligen som konstruktionsvattentätningsmedel/skyddsmedel, oorganiskt ytbehandlingsmedel för fyllmedel och pigmentdispergeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett viktigt material i sol-gel-produktion, det ger en hydrofob ytbehandling för oorganiska pulver eller filtermaterial och det är en av katalysatorkomponenterna för polyolefinframställning med Ziegler-Natta-katalysator. Det används huvudsakligen som konstruktionsvattentätningsmedel/skyddsmedel, oorganiskt ytbehandlingsmedel för fyllmedel och pigmentdispergeringsmedel.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i alkohol, aromatiska och alifatiska kolväten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-02-9
MDL-nummer MFCD00026756
Specifikationer
Kokpunkt 179 °C till 180 °C
Kemiskt namn eller material n-Propyltriethoxysilane
Kvantitet 100 g
Molekylformel C9H22O3Si
UN-nummer UN1993
Beilstein 1748158
Flampunkt 57 °C (134 °F)
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösliga i alkohol, aromatiska och alifatiska kolväten.
InChI-nyckel NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC-namn trietoxi(propyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formel vikt 206.36
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.3965
Känslighet Fuktkänslig
Densitet 0.8916
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyltriethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyltriethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.