Läs mer
n-Propyltrimethoxysilane, 98+%
Produktkod. 11410127
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410127 100 g 100g
11400127 25 g 25g
11420127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21033.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1067-25-0 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
Det finner sin tillämpning som ett viktigt material i sol-gel-produktion, ger en hydrofob ytbehandling för oorganiska pulver eller filtermaterial och det är en av katalysatorkomponenterna för polyolefinframställning med Ziegler-Natta-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det finner sin tillämpning som ett
viktigt material i sol-gel-produktion, ger en hydrofob ytbehandling för oorganiska pulver eller filtermaterial och det är en av katalysatorkomponenterna för polyolefinframställning med Ziegler-Natta-katalysator.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-25-0
Molekylformel C6H16O3Si
Molekylvikt (g/mol) 164.28
MDL-nummer MFCD00043026
InChI-nyckel HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
PubChem CID 61254
IUPAC-namn trimetoxi(propyl)silan
LEDER CCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 142°C to 143°C
Kemiskt namn eller material n-Propyltrimethoxysilane
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2070458
Flampunkt 34°C (93°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 164.28
Procent renhet ≥98%
Brytningsindex 1.39
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.935
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propyltrimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.