Läs mer
n-propyltriphenylfosfoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 6228-47-3 |
| Molekylformel | C21H22BrP |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Triphenylpropylphosphonium Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane, NSC 50539, Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | triphenyl(propyl)fosfanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.28 |
| Formel vikt | 384.0642 |