Läs mer
N-Propylurea, 97%, Maybridge
Produktkod. 10723663
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723663 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 10723663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00479EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propylurea
CAS 627-06-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C4H10N2O
Linjär formel CH3CH2CH2NHC(O)NH2
MDL-nummer MFCD00014793
Kvantitet 10 g
Synonym n-propylurea, 1-propylurea, urea, propyl, urea, n-propyl, propyl urea, unii-0pk51j4av7, n-propyl urea, n'-propylurea, amino-n-propylamide, acmc-1ato6
InChI-nyckel ZQZJKHIIQFPZCS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCNC(=O)N
IUPAC-namn propylurea
Molekylvikt (g/mol) 102.137
PubChem CID 12303
Formel vikt 102.14
Procent renhet 97%