Läs mer
n-Propylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485315
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485315 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15485315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58119.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 156567-57-6 | C3H7BrZn | 188.373 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 156567-57-6
Densitet 0.947
Molekylformel C3H7BrZn
Linjär formel CH3CH2CH2ZnBr
MDL-nummer MFCD00671996
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym bromozinc 1+ ;propane, propylzinc bromide, 0.50 m in thf, propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, n-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, n-propylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-nyckel BXIZKCIGQKZYGR-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(1+);propan
Molekylvikt (g/mol) 188.373
PubChem CID 5194901
Formel vikt 188.37
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.