missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Pyrazinylcarbonyl-L-phenylalanine, TRC

Produktkod. 30136007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136007 1 g
17921825 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8415001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 114457-94-2
Molekylformel C14 H13 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 271.27
Synonym L-Phenylalanine, N-(pyrazinylcarbonyl)- (9CI), N-(2-Pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalanine, (S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic acid, Bortezomib acid analog, (2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid
IUPAC-namn (2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoic acid
LEDER OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O3/c18-13(12-9-15-6-7-16-12)17-11(14(19)20)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,11H,8H2,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 271.0957
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.