Läs mer
N-(Pyridin-4-ylmetyl)etanamin, Mikromol™
Produktkod. 17933686
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17933686 100 mg
1 options
Produktkod. 17933686 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0601.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(Pyridin-4-ylmetyl)ethanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
CAS 33403-97-3
Analyt- eller komponentnamn N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tropicamide Imp. A (EP), Tropicamide USP Related Compound A, Tropicamide USP RC A, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Tropicamide Related Compound A, Tropicamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
LEDER CCNCc1ccncc1
IUPAC-namn N-(pyridin-4-ylmetyl)etanamin
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136,1 g/mol