Läs mer
N-[(R)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(R)-1-Carbethoxybutyl]-(S)-alanine Benzyl Ester |
| CAS | 112243-71-7 |
| Molekylformel | C17H25NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-Ethyl 2-(((S)-1-(benzyloxy)-1-oxopropan-2-yl)amino)pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4/c1-4-9-15(17(20)21-5-2)18-13(3)16(19)22-12-14-10-7-6-8-11-14/h6-8,10-11,13,15,18H,4-5,9,12H2,1-3H3/t13-,15+/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H](N[C@@H](C)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (2R)-2-[[(2S)-1-oxo-1-phenylmethoxypropan-2-yl]amino]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.38 |
| Formel vikt | 307.1784 |