Läs mer
N-[(R)-1-Phenylethyl]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(R)-1-Phenylethyl]acetamide |
| CAS | 36283-44-0 |
| Molekylformel | C10 H13 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (+)-N-(1-Phenylethyl)acetamide, (R)-1-Acetamido-1-phenylethane, (R)-N-Acetyl-1-phenylethylamine, (αR)-N-(α-Methylphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-8(11-9(2)12)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NC(=O)C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-[(1R)-1-phenylethyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.216 |
| Formel vikt | 163.0997 |